Learn More
Bromuro de 3,5-bis(trifluorometilo)bencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10259503 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10259503 5 g Frasco de vidrio 5 g
10023590 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10259503 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 303640050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 32247-96-4 | C9H5BrF6 | 307.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32247-96-4
Fórmula molecular C9H5BrF6
Peso molecular (g/mol) 307.03
Número MDL MFCD00009905
Clave InChI ATLQGZVLWOURFU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-di trifluoromethyl benzyl bromide, 3,5-bis trifluoromethyl benzylbromide, 1-bromomethyl-3,5-di trifluoromethyl benzene, 3,5-bis-trifluoromethyl benzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3,5-bis trifluoromethyl, 1,3-bis trifluoromethyl-5-bromomethyl benzene
PubChem CID 122573
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-3,5-bis(trifluorometilo)benceno
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=CC(CBr)=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.6700g/mL
Temperatura de inflamación 26°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CF3)2C6H3CH2Br
Índice de refracción 1.4440 to 1.446
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido