Learn More
Alcohol 3,5-bis(trifluorometil)bencílico, TRC
Código de producto. 30449502
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30449502 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30449502 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT790668100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
CAS 32707-89-4
Fórmula molecular C9H6F6O
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6F6O/c10-8(11,12)6-1-5(4-16)2-7(3-6)9(13,14)15/h1-3,16H,4H2
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CO
Nombre IUPAC (3,5-bis(trifluorometil)fenil)metanol
Peso molecular (g/mol) 244.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.0323