Learn More
Alcohol 3,5-bis(trifluorometil)bencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499546 25 g 25 g
11479546 1 g 1 g
11489546 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499546 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19290.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 32707-89-4 | C9H6F6O | 244.136 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32707-89-4
Fórmula molecular C9H6F6O
Peso molecular (g/mol) 244.136
Número MDL MFCD00009907
Clave InChI BJTWPJOGDWRYDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl benzyl alcohol, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methanol, 3,5-bis-trifluoromethyl-phenyl-methanol, 3,5-ditrifluoromethylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl benzylalcohol, 3,5-di trifluoromethyl benzyl alcohol, 3,5-di trifluoromethyl phenyl methanol, 3,5-bis-trifluoromethyl benzyl alcohol
PubChem CID 122933
Nombre IUPAC [3,5-Bis(trifluorometil)fenil]metanol
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Punto de fusión 52°C to 56°C
Punto de ebullición 40°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 97°C (206°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 2055358
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.15
Porcentaje de pureza 98%