Learn More
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10562281 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10562281 5 g Glass Bottle 5 g
1 options
Código de producto. 10562281 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 303630050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
CAS 32707-89-4
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 52°C to 56°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular C9H6F6O
Fórmula lineal (CF3)C6H3CHOH
Número MDL MFCD00009907
Cantidad 5 g
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl benzyl alcohol, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methanol, 3,5-bis-trifluoromethyl-phenyl-methanol, 3,5-ditrifluoromethylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl benzylalcohol, 3,5-di trifluoromethyl benzyl alcohol, 3,5-di trifluoromethyl phenyl methanol, 3,5-bis-trifluoromethyl benzyl alcohol
Clave InChI BJTWPJOGDWRYDD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CO
Nombre IUPAC [3,5-Bis(trifluorometil)fenil]metanol
Peso molecular (g/mol) 244.136
PubChem CID 122933
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.13
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Crystalline Needles