Learn More
Cloruro de 3,5-bis(trifluorometil)benzoilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10646101 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10646101 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10646101 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 303530050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Nombre de nota 97%
CAS 785-56-8
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.5200g/mL
Punto de ebullición 65°C to 67°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 72°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H3ClF6O
Fórmula lineal (CF3)2C6H3COCl
Índice de refracción 1.4322 to 1.4342
Número MDL MFCD00000387
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.52
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl benzoyl chloride, 3,5-bis-trifluoromethylbenzoyl chloride, 3,5-di trifluoromethyl benzoyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzoylchloride, benzoyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis-trifluoromethyl benzoyl chloride, benzoylchloride, 3,5-bis trifluoromethyl, fxffr cvg exfff, 3,5-bis trifluoromethyl benzoychloride
Clave InChI WAKMMQSMEDJRRI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de 3,5-bis(trifluorometil)benzoilo
Peso molecular (g/mol) 276.57
PubChem CID 101856
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.57
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido