Learn More
Cloruro de 3,5-bis(trifluorometil)benzoilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11490233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490233 25 g 25 g
11480233 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490233 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11401.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 785-56-8
Fórmula molecular C9H3ClF6O
Peso molecular (g/mol) 276.562
Número MDL MFCD00000387
Clave InChI WAKMMQSMEDJRRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl benzoyl chloride, 3,5-bis-trifluoromethylbenzoyl chloride, 3,5-di trifluoromethyl benzoyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzoylchloride, benzoyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis-trifluoromethyl benzoyl chloride, benzoylchloride, 3,5-bis trifluoromethyl, fxffr cvg exfff, 3,5-bis trifluoromethyl benzoychloride
PubChem CID 101856
Nombre IUPAC cloruro de 3,5-bis(trifluorometil)benzoilo
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis (trifluoromethyl)benzoyl chloride
Densidad 1.526
Punto de ebullición 65°C to 67°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 72°C (161°F)
Índice de refracción 1.4332
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 2593440
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.57
Porcentaje de pureza 97%