Learn More
3,5-bis(Trifluorometil)benzofenona, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11440521
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440521 1 g 1 g
11450521 5 g 5 g
11460521 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440521 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20046.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21221-93-2
Fórmula molecular C15H8F6O
Peso molecular (g/mol) 318.218
Número MDL MFCD00015510
Clave InChI QETSMUIBVUASOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl benzophenone, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phenyl methanone, fxffr cvr & exfff, acmc-1cotv, 3,5-di trifluoromethyl benzophenone, 3',5'-bis trifluoromethyl benzophenone, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phenyl ketone, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl-phenylmethanone
PubChem CID 88830
Nombre IUPAC [3,5-bis(Trifluorometil)fenil]-fenilmetanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC(=CC(=C2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
Punto de ebullición 111°C to 112°C (0.2 mmHg)
Índice de refracción 1.496
Cantidad 1 g
Beilstein 3066566
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.22
Porcentaje de pureza 95%