Learn More
3,5-Bis(trifluorometil)benzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11422827 5 g 5 g
11412827 1 g 1 g
11432827 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11422827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15460.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27126-93-8 | C9H3F6N | 239.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27126-93-8
Fórmula molecular C9H3F6N
Peso molecular (g/mol) 239.12
Número MDL MFCD00000379
Clave InChI CZKHHAOIHXHOSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl benzonitrile, 3,5-di trifluoromethyl benzonitrile, bis 3,5-trifluoromethyl benzonitrile, mbt-cn, 3,5-bis-trifluoromethyl benzonitrile, benzonitrile, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl benzenecarbonitrile, fxffr ccn exfff, pubchem4691, 3,5-bis tifluoromethyl-1-cyanobenzene
PubChem CID 96746
Nombre IUPAC 3,5-bis(trifluorometil)benzonitrilo
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=CC(=C1)C#N)C(F)(F)F
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Punto de fusión 16°C to 20°C
Densidad 1.421
Punto de ebullición 154°C to 156°C
Temperatura de inflamación 72°C (161°F)
Índice de refracción 1.4175
Cantidad 5 g
Número UN UN3276
Beilstein 3552650
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.12
Porcentaje de pureza 98%
Visa mer Visa mindre
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.