Learn More
Ácido 3,5-bis(trifluorometil)benzoico, TRC
Código de producto. 30452668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452668 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30452668 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79063025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 725-89-3
Fórmula molecular C9 H4 F6 O2
Cantidad 25 g
Sinónimo 3,5-Di(trifluoromethyl)benzoic Acid, NSC 88282
Fórmula InChI InChI=1S/C9H4F6O2/c10-8(11,12)5-1-4(7(16)17)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17)
SMILES OC(=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido 3,5-bis(trifluorometil)benzoico
Peso molecular (g/mol) 258.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.0115