Learn More
Ácido 3,5-bis(trifluorometil)benzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493724 5 g 5 g
11403734 25 g 25 g
11413734 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493724 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11325.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 725-89-3 | C9H4F6O2 | 258.12 g/mol
In vitro metabolism studies on a series of 3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl ethers have identified 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid as a significant metabolite possibly arising via oxidation of the benzylic position. The reactivity of the hydroxy- propyl units was demonstrated by the esterification of por- phyrazine derivatives with 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid in the presence of dicyclohexylcarbodiimide and toluene- p-sulfonic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Los estudios de metabolismo in vitro en una serie de éteres de 3,5-bis(trifluorometil)bencil han identificado el ácido 3,5-bis(trifluorometil)benzoico como un metabolito significativo que posiblemente surge a través de la oxidación de la posición bencílica. La reactividad de las unidades de hidroxipropil se demostró mediante la esterificación de los derivados de la porfirazina con ácido 3,5-bis(trifluorometil)benzoico en presencia de diciclohexilcarbodiimida y ácido tolueno-p-sulfónico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 725-89-3
Fórmula molecular C9H4F6O2
Peso molecular (g/mol) 258.12
Número MDL MFCD00000388
Clave InChI HVFQJWGYVXKLTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl benzoic acid, 3,5-di trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3,5-bis trifluoromethyl, bis 3,5-trifluoromethyl benzoic acid, mbt-boa, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzoic acid, 3,5-bis-trifluoromethyl benzoic acid, 3.5-bis trifluoromethyl benzoic acid, pubchem2725
PubChem CID 12889
Nombre IUPAC ácido 3,5-bis(trifluorometil)benzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis (trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 140°C to 144°C
Densidad 1.42
Cantidad 5 g
Beilstein 2058600
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.12
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.