Learn More
3,5-Bis(trifluorometil)benzhidrazida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445583 1 g 1 g
11455583 5 g 5 g
11465583 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445583 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13492.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26107-82-4 | C9H6F6N2O | 272.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26107-82-4
Fórmula molecular C9H6F6N2O
Peso molecular (g/mol) 272.15
Número MDL MFCD00051848
Clave InChI GBBRFBSFWKFTMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl benzhydrazide, 3,5-bis trifluoromethyl benzohydrazide, 3,5-di trifluoromethyl benzhydrazide, 3,5-bis-trifluoromethylbenzoic acid hydrazide, 3,5-bis trifluoromethyl benzoic acid hydrazide, benzoic acid, 3,5-bis trifluoromethyl-, hydrazide, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzhydrazide, maybridge1_001057, acmc-1cp6z, ksc206c6d
PubChem CID 100265
Nombre IUPAC 3,5-Bis(trifluorometil)benzohidrazida
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide
Punto de fusión 132°C to 134°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2596448
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.15
Porcentaje de pureza 97%