Learn More
Cloruro de 3,5-bis(trifluorometil)bencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494043 1 g 1 g
11404053 5 g 5 g
11414053 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494043 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10300.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39234-86-1 | C8H3ClF6O2S | 312.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39234-86-1
Fórmula molecular C8H3ClF6O2S
Peso molecular (g/mol) 312.61
Número MDL MFCD00014725
Clave InChI BTRCVKADYDVSLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 3,5-di trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-ditrifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 3,5-di trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, pubchem2724
PubChem CID 520945
Nombre IUPAC cloruro de 3,5-bis(trifluorometil)bencenosulfonilo
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis (trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 34°C to 38°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 3621218
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.61
Porcentaje de pureza 97%