Learn More
Clorhidrato de 3,5-bis(trifluorometil)bencenocarboximidamida, ≥95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride |
| % mín. CAS | 95.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.61 |
| Porcentaje de pureza | 95% |