Learn More
Ácido 3,5-bis(trifluorometil)bencenoborónico, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450183
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450183 1 g 1 g
11460183 5 g 5 g
11470183 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450183 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11373.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 73852-19-4 | C8H5BF6O2 | 257.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73852-19-4
Fórmula molecular C8H5BF6O2
Peso molecular (g/mol) 257.93
Número MDL MFCD00051850
Clave InChI BPTABBGLHGBJQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl phenylboronic acid, 3,5-bis trifluoromethyl benzeneboronic acid, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl boronic acid, 3,5-bis-trifluoromethylphenylboronic acid, 3,5-bis trifluoromethylphenyl boronic acid, 3,5-bis trifluoromethyl phenylboroic acid, btfpba, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl boranediol
PubChem CID 156265
Nombre IUPAC ácido [3,5-bis(trifluorometil)fenil]borónico
SMILES OB(O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis (trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 219°C to 224°C
Cantidad 1 g
Beilstein 7379990
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.93
Porcentaje de pureza ≥97%