Learn More
Ácido 3,5-Bis(trifluorometil)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10275911 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10275911 1 g Frasco de vidrio 1 g
10337761 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10275911 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 351360010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73852-19-4
Fórmula molecular C8H5BF6O2
Peso molecular (g/mol) 257.93
Número MDL MFCD00051850
Clave InChI BPTABBGLHGBJQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl phenylboronic acid, 3,5-bis trifluoromethyl benzeneboronic acid, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl boronic acid, 3,5-bis-trifluoromethylphenylboronic acid, 3,5-bis trifluoromethylphenyl boronic acid, 3,5-bis trifluoromethyl phenylboroic acid, btfpba, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl boranediol
PubChem CID 156265
Nombre IUPAC ácido [3,5-bis(trifluorometil)fenil]borónico
SMILES OB(O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 219°C to 226°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.93
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Cristales o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación