Learn More
3,5-Bis(trifluorometil)benzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide |
| Punto de fusión | 161°C to 163°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 4734142 |
| Sinónimo | 3,5-bis trifluoromethyl benzamide, 3,5-di trifluoromethyl benzamide, 3,5-bis trifluoromethyl-benzamide, benzamide, 3,5-bis trifluoromethyl, acmc-1cglb, ynopikhmziowhs-uhfffaoysa, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzamide, 3,5-bis-trifluoromethyl benzamide, benzamide,3,5-bis trifluoromethyl |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.14 |
| Porcentaje de pureza | 97% |