Learn More
3,5-bis(trifluorometil)benzaldehído, TRC
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| CAS | 401-95-6 |
| Fórmula molecular | C9H4F6O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 3,5-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, 3,5-Ditrifluoromethylbenzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H4F6O/c10-8(11,12)6-1-5(4-16)2-7(3-6)9(13,14)15/h1-4H |
| SMILES | FC(F)(F)c1cc(C=O)cc(c1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 3,5-bis(trifluorometilo)benzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 242.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.0166 |