Learn More
3,5-Bis(trifluorometilo)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10727783 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10727783 1 g Frasco de vidrio 1 g
10657061 5 g Frasco de vidrio 5 g
10348853 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10727783 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 307690010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 401-95-6 | C9H4F6O | 242.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 401-95-6
Fórmula molecular C9H4F6O
Peso molecular (g/mol) 242.12
Número MDL MFCD00010206
Clave InChI LDWLIXZSDPXYDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl benzaldehyde, 3,5-di trifluoromethyl benzaldehyde, mbt-bad, benzaldehyde, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzaldehyde, 3,5-bis-trifluoromethyl benzaldehyde, pubchem4162, acmc-1ajhv, ksc490m1j
PubChem CID 136247
Nombre IUPAC 3,5-bis(trifluorometilo)benzaldehído
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4700g/mL
Punto de ebullición 37°C (1.3 mmHg)
Temperatura de inflamación 69°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CF3)2C6H3CHO
Índice de refracción 1.4215 to 1.4235
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido