Learn More
3,5-Bis(trifluorometil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Se utilizó 3,5-bis(trifluorometil)benzaldehído en la síntesis de una serie de porfirinas expandidas sustituidas por meso-3,5-bis(trifluorometil)fenilo.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en muchos disolventes orgánicos.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| Densidad | 1.47 |
| Punto de ebullición | 171°C |
| Temperatura de inflamación | 70°C (158°F) |
| Índice de refracción | 1.422 |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 1884058 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. Soluble in many organic solvents. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.12 |
| Mostrar más |