Learn More
3,5-Bis(trifluorometil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11423807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423807 1 g 1 g
11433807 5 g 5 g
11443807 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18259.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utilizó 3,5-bis(trifluorometil)benzaldehído en la síntesis de una serie de porfirinas expandidas sustituidas por meso-3,5-bis(trifluorometil)fenilo.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en muchos disolventes orgánicos.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 401-95-6
Fórmula molecular C9H4F6O
Peso molecular (g/mol) 242.12
Número MDL MFCD00010206
Clave InChI LDWLIXZSDPXYDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl benzaldehyde, 3,5-di trifluoromethyl benzaldehyde, mbt-bad, benzaldehyde, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzaldehyde, 3,5-bis-trifluoromethyl benzaldehyde, pubchem4162, acmc-1ajhv, ksc490m1j
PubChem CID 136247
Nombre IUPAC 3,5-bis(trifluorometilo)benzaldehído
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Densidad 1.47
Punto de ebullición 171°C
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Índice de refracción 1.422
Cantidad 1 g
Beilstein 1884058
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in many organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.12
Porcentaje de pureza 97%