Learn More
3,5-bis(Trifluorometil)anilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498146 10 g 10 g
11408156 50 g 50 g
11418156 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498146 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15289.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 328-74-5 | C8H5F6N | 229.125 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 3,5-bis(trifluorometil)anilina se utilizó en la síntesis de N-[2-hidroxi-1-naftilideno]-3, 5-bis(trifluorometil)anilina, base de Schiff y 5,7-bis(trifluorometil)anilina. También se utilizó en la síntesis de N-1-feniletil-3,5-bis(trifluorometil)anilina mediante reacción de hidroaminación catalizada por titanio y N,N'-bis[3,5-bis(tri-fluorometil)fenil]tiourea, organocatalizador.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 328-74-5
Fórmula molecular C8H5F6N
Peso molecular (g/mol) 229.125
Número MDL MFCD00000394
Clave InChI CDIDGWDGQGVCIB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl aniline, 3,5-di trifluoromethyl aniline, benzenamine, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl benzenamine, 3',5'-bis-trifluoromethyl aniline, 3,5-bis-trifluoromethylaniline, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-3,5-xylidine, 3,5-bis-trifluoromethyl-phenylamine, aniline, 3,5-bis trifluoromethyl
PubChem CID 9480
Nombre IUPAC 3,5-bis(trifluorometil)anilina
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
Densidad 1.473
Punto de ebullición 75°C to 78°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 83°C (181°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.434
Cantidad 10 g
Número UN UN2810
Beilstein 654318
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.13
Porcentaje de pureza 98%