Learn More
3,5-bis(Trifluorometil)anilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
La 3,5-bis(trifluorometil)anilina se utilizó en la síntesis de N-[2-hidroxi-1-naftilideno]-3, 5-bis(trifluorometil)anilina, base de Schiff y 5,7-bis(trifluorometil)anilina. También se utilizó en la síntesis de N-1-feniletil-3,5-bis(trifluorometil)anilina mediante reacción de hidroaminación catalizada por titanio y N,N′-bis[3,5-bis(tri-fluorometil)fenil]tiourea, organocatalizador.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline |
| Densidad | 1.473 |
| Punto de ebullición | 75°C to 78°C (10 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 83°C (181°F) |
| Olor | Recognizable |
| Índice de refracción | 1.434 |
| Cantidad | 50 g |
| Número UN | UN2810 |
| Beilstein | 654318 |
| Información de solubilidad | Not miscible in water. |
| Mostrar más |