Learn More
3,5-Bis(trifluorometil)anilina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10357220 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10357220 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10721081 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10453965 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10357220 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 185690100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 328-74-5 | C8H5F6N | 229.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 328-74-5
Fórmula molecular C8H5F6N
Peso molecular (g/mol) 229.12
Número MDL MFCD00000394
Clave InChI CDIDGWDGQGVCIB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl aniline, 3,5-di trifluoromethyl aniline, benzenamine, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl benzenamine, 3',5'-bis-trifluoromethyl aniline, 3,5-bis-trifluoromethylaniline, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-3,5-xylidine, 3,5-bis-trifluoromethyl-phenylamine, aniline, 3,5-bis trifluoromethyl
PubChem CID 9480
Nombre IUPAC 3,5-bis(trifluorometil)anilina
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Bis(trifluoromethyl)aniline
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón-amarillento a amarillo
Densidad 1.4700g/mL
Punto de ebullición 85°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 83°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CF3)2C6H3NH2
Índice de refracción 1.4330 to 1.435
Cantidad 10 mL
Gravedad específica 1.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.12
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido