Learn More
3',5'-bis(trifluorometil)acetofenona, TRC
Código de producto. 30455717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455717 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30455717 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT78407010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',5'-Bis(Trifluoromethyl)acetophenone
CAS 30071-93-3
Fórmula molecular C10H6F6O
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanone, 1-[3,5-Di(trifluoromethyl)phenyl]ethanone, 3,5-Bis(trifluoromethyl)acetophenone, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylmethyl ketone, 3,5-Di(trifluoromethyl)acetophenone, 3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone, Bis (Trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6F6O/c1-5(17)6-2-7(9(11,12)13)4-8(3-6)10(14,15)16/h2-4H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]etanona
Peso molecular (g/mol) 256.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.0323