Learn More
3',5'-Bis(trifluorometil)acetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494123 5 g 5 g
11484123 1 g 1 g
11404133 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494123 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10341.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 30071-93-3 | C10H6F6O | 256.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30071-93-3
Fórmula molecular C10H6F6O
Peso molecular (g/mol) 256.15
Número MDL MFCD00009910
Clave InChI MCYCSIKSZLARBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3',5'-bis trifluoromethyl acetophenone, 3,5-bis trifluoromethyl acetophenone, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, mbt-ac, 1-3,5-di trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 3,5-ditrifluoromethylacetophenone, 3',5'-bis-trifluoromethylacetophenone
PubChem CID 121616
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',5'-Bis (trifluoromethyl)acetophenone
Densidad 1.422
Punto de ebullición 85°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Índice de refracción 1.423
Cantidad 5 g
Beilstein 2384789
Nombre IUPAC 1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]etanona
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.15
Porcentaje de pureza 98%