Learn More
3,5-bis(trifluorometil)-1H-1,2,4-triazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole |
| CAS | 709-62-6 |
| Fórmula molecular | C4 H F6 N3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3,5-Bis(trifluoromethyl)-1,2,4-triazole, 3,5-Bis(trifluoromethyl)-s-triazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4HF6N3/c5-3(6,7)1-11-2(13-12-1)4(8,9)10/h(H,11,12,13) |
| SMILES | FC(F)(F)c1nnc([nH]1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 3,5-bis(trifluorometil)-4H-1,2,4-triazol |
| Peso molecular (g/mol) | 205.061 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.007 |