Learn More
3,5-bis[[(terc-butil)dimetilsilil]oxi]bencenometanol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Bis(((tert-Butyl)dimethylsilyl)oxy)benzenemethanol |
| CAS | 103929-84-6 |
| Fórmula molecular | C19H36O3Si2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3,5-Bis[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]benzenemethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H36O3Si2/c1-18(2,3)23(7,8)21-16-11-15(14-20)12-17(13-16)22-24(9,10)19(4,5)6/h11-13,20H,14H2,1-10H3 |
| SMILES | OCC1=CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)=CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)=C1 |
| Nombre IUPAC | [3,5-bis[[terc-butil(dimetil)silil]oxi]fenil]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 368.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 368.22 |