Learn More
[3,5-bis(fenilmetoxi)fenil]oxirano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3,5-Bis(phenylmethoxy)phenyl)oxirane |
| CAS | 50841-47-9 |
| Fórmula molecular | C22 H20 O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H20O3/c1-3-7-17(8-4-1)14-23-20-11-19(22-16-25-22)12-21(13-20)24-15-18-9-5-2-6-10-18/h1-13,22H,14-16H2 |
| SMILES | C(Oc1cc(OCc2ccccc2)cc(c1)C3CO3)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 2-[3,5-bis(fenilmetoxi)fenil]oxirano |
| Peso molecular (g/mol) | 332.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.1412 |