Learn More
3',5'-Bis-O-(terc-butildimetilsilil)timidina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3',5'-Bis-O-(tert-butyldimethylsilyl)thymidine-d3 |
| CAS | 1280736-10-8 |
| Fórmula molecular | C22H39D3N2O5Si2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3',5'-Bis-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]thymidine-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H42N2O5Si2/c1-15-13-24(20(26)23-19(15)25)18-12-16(29-31(10,11)22(5,6)7)17(28-18)14-27-30(8,9)21(2,3)4/h13,16-18H,12,14H2,1-11H3,(H,23,25,26)/t16?,17-,18+/m0/s1/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C1=CN([C@H]2CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)O2)C(=O)NC1=O |
| Nombre IUPAC | 1-[(2R,5S)-4-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-5-[[terc-butil(dimetil)silil]oximetil]oxolan-2-il]-5-(trideuteriometil)pirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 473.77 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 473.2821 |