Learn More
3',5'-Bis-O-[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]-Alfa-[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]timidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3',5'-Bis-O-((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)-alpha-(((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)thymidine |
| CAS | 1210427-80-7 |
| Fórmula molecular | C28H56N2O6Si3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H56N2O6Si3/c1-26(2,3)37(10,11)33-18-20-17-30(25(32)29-24(20)31)23-16-21(36-39(14,15)28(7,8)9)22(35-23)19-34-38(12,13)27(4,5)6/h17,21-23H,16,18-19H2,1-15H3,(H,29,31,32) |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O[Si](C)(C)C(C)(C)C)N2C=C(CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)C(=O)NC2=O |
| Nombre IUPAC | 1-[4-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-5-[[terc-butil(dimetil)silil]oximetil]oxolan-2-il]-5-[[terc-butil(dimetil)silil]oximetil]pirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 601.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 600.3446 |