Learn More
Éster de pinacol de ácido 3,5-bis(metoxicarbonil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15479075 5 g 5 g
15489075 250 mg 250 miligramos
15469075 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15479075 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H36525.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 944392-68-1 | C16H21BO6 | 320.148 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 944392-68-1
Fórmula molecular C16H21BO6
Peso molecular (g/mol) 320.148
Número MDL MFCD11858596
Clave InChI IGSNWXAGFXHYOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 42614529
Nombre IUPAC 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benceno-1,3-dicarboxilato de dimetilo
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)C(=O)OC)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 128°C
Color Rosa
Cantidad 5 g
Sinónimo dimethyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isophthalate, 3,5-bis methoxycarbonyl phenylboronic acid pinacol ester, 3,5-bis methoxycarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-benzenedicarboxylic acid,1,3-dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene-1,3-dicarboxylate, 3,5-dimethyl benzenecarboxylate-5-boronic acid pinacol ester, dimethyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl isophthalate, dimethyl5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isophthalate, 1,3-dimethyl 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene-1,3-dicarboxylate, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isophthalic acid dimethyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido