Learn More
Ácido 3,5-bis(metoxicarbonil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15411699 5 g 5 g
15448946 250 mg 250 miligramos
15401699 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15411699 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64472.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 177735-55-6 | C10H11BO6 | 238.00 g/mol
It is employed in the for the synthesis of 3,4-disubstituted coumarins via Pd-Catalyzed site-selective cross-coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en la síntesis de cumarinas 3,4-disustituidas mediante reacciones de acoplamiento cruzado selectivas de sitio catalizadas con Pd.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 177735-55-6
Fórmula molecular C10H11BO6
Peso molecular (g/mol) 238.00
Número MDL MFCD11053854
Clave InChI WEJWFDLAZSVCJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis methoxycarbonyl phenylboronic acid, 3,5-bis methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 3,5-bis methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-borono-, 1,3-dimethyl ester, 3,5-di methoxycarbonyl phenylboronic acid, acmc-1c6yh, 3,5-bis methoxycarbonyl phenyl-dihydroxyborane
PubChem CID 19363104
Nombre IUPAC ácido [3,5-bis(metoxicarbonil)fenil]borónico
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)B(O)O)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido