Learn More
Ácido 3,5-bis(clorosulfonil)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Bis(chlorosulfonyl)benzoic Acid |
| CAS | 21829-31-2 |
| Fórmula molecular | C7H4Cl2O6S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | NSC 139124 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4Cl2O6S2/c8-16(12,13)5-1-4(7(10)11)2-6(3-5)17(9,14)15/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(cc(c1)S(=O)(=O)Cl)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,5-bis(clorosulfonil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 319.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 317.8826 |