Learn More
Clorhidrato de 3,5-bis(clorometil)piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Bis(chloromethyl)pyridine Hydrochloride |
| CAS | 1210824-61-5 |
| Fórmula molecular | C7H7Cl2N • HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Rupatadine Impurity 8 HCl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7Cl2N.ClH/c8-2-6-1-7(3-9)5-10-4-6;/h1,4-5H,2-3H2;1H |
| SMILES | C1=C(CCl)C=NC=C1CCl.Cl |
| Nombre IUPAC | 3,5-bis(clorometil)piridina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 212.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.9722 |