Learn More
3,5-Bis[2- 2-[(diaminomethylidene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]ethyl]-4H-1,2,4,6-thiatriazine 1,1-Dioxide, Mikromol™
Descripción
3,5-Bis[2- 2-[(diaminometilideno)amino]tiazol-4-il]metil]sulfanil]etil]-4H-1,2,4,6-tiatriazina 1,1-Dióxido
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Bis[2-[([2-[(diaminomethylidene)amino]thiazol-4-yl]methyl)sulfanyl]ethyl]-4H-1,2,4,6-thiatriazine 1,1-Dioxide |
| CAS | 89268-62-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 3,5-Bis[2-[([2-[(diaminomethylidene)amino]thiazol-4-yl]methyl)sulfanyl]ethyl]-4H-1,2,4,6-thiatriazine 1,1-Dioxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H23 N11 O2 S5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Famotidine Related Compound B, Famotidine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H23N11O2S5/c17-13(18)24-15-21-9(7-32-15)5-30-3-1-11-23-12(27-34(28,29)26-11)2-4-31-6-10-8-33-16(22-10)25-14(19)20/h7-8H,1-6H2,(H,23,26,27)(H4,17,18,21,24)(H4,19,20,22,25) |
| SMILES | NC(=Nc1nc(CSCCC2=NS(=O)(=O)N=C(CCSCc3csc(N=C(N)N)n3)N2)cs1)N |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[2-[5-[2-[[2-(diaminometilideneamino)-1,3-tiazol-4-il]metilsulfanil]etil]-1,1-dioxo-4H-1,2,4,6-tiatriazina-3-il]etilsulfanilmetil]-1,3-tiazol-2-il]guanidina |
| Mostrar más |