Learn More
3,5-Bis[2- 2-[(diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]ethyl]-4H-1,2,4,6-thiatriazine 1,1-Dioxide Dimaleate, Mikromol
Descripción
3,5-Bis[2- 2-[(diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]ethyl]-4H-1,2,4,6-thiatriazine 1,1-Dioxide Dimaleate, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Bis[2-[([2-[(diaminomethylene)-amino]-thiazol-4-yl]methyl)-sulfanyl]ethyl]-4H-1,2,4,6-thiatriazine 1,1-Dioxide Dimaleate |
| CAS | 109467-08-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 3,5-Bis[2-[([2-[(diaminomethylene)-amino]-thiazol-4-yl]methyl)-sulfanyl]ethyl]-4H-1,2,4,6-thiatriazine 1,1-Dioxide Dimaleate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H23 N11 O2 S5 . 2 C4 H4 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Famotidine Imp. B (EP), Famotidine USP Related Compound B, Famotidine USP RC B, Guanidine, N,N'''-[(1,1-dioxido-2H-1,2,4,6-thiatriazine-3,5-diyl)bis(2,1-ethanediylthiomethylene-4,2-thiazolediyl)]bis-, (Z)-2-butenedioate (1:2), Guanidine, N,N'''-[2H-1,2,4,6-thiatriazine-3,5-diylbis(2,1-ethanediylthiomethylene-4,2-thiazolediyl)]bis-, S,S-dioxide, (Z)-2-butenedioate (1:2), 2H-1,2,4,6-Thiatriazine, guanidine deriv., 3,5-Bis[2-[[[2-[(diaminomethylene)-amino]-thiazol-4-yl]methyl]-sulfanyl]ethyl]-4H-1,2,4,6-thiatriazine 1,1-Dioxide Dimaleate, Famotidine Imp. B (EP) as Dimaleate, Famotidine Related Compound B as Dimaleate, Famotidine Impurity B as Dimaleate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H23N11O2S5.2C4H4O4/c17-13(18)24-15-21-9(7-32-15)5-30-3-1-11-23-12(27-34(28,29)26-11)2-4-31-6-10-8-33-16(22-10)25-14(19)20;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h7-8H,1-6H2,(H,23,26,27)(H4,17,18,21,24)(H4,19,20,22,25);2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1- |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | NC(=Nc1nc(CSCCC2=NS(=O)(=O)N=C(CCSCc3csc(N=C(N)N)n3)N2)cs1)N.OC(=O)\C=C/C(=O)O.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Mostrar más |