Learn More
Éster del ácido 3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-hidroxi-3-hidroxi-2,2-bis(hidroximetil)propilbencenopropanoico, TRC
Código de producto. 30332210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30332210 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30332210 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB536540250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-3-hydroxy-2,2-bis(hydroxymethyl)propyl Benzenepropanoic Acid Ester
CAS 26347-98-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C22 H36 O6
Cantidad 250 mg
Sinónimo Agidol 110
Fórmula InChI InChI=1S/C22H36O6/c1-20(2,3)16-9-15(10-17(19(16)27)21(4,5)6)7-8-18(26)28-14-22(11-23,12-24)13-25/h9-10,23-25,27H,7-8,11-14H2,1-6H3
SMILES CC(C)(C)c1cc(CCC(=O)OCC(CO)(CO)CO)cc(c1O)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 3-(3,5-diterbutil-4-hidroxifenil)propanoato de [3-hidroxi-2,2-bis(hidroximetil)propilo]
Peso molecular (g/mol) 396.5176
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.2512
Porcentaje de pureza >95