Learn More
Ácido 3,5,7-trimetiladamantano-1-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10384702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10384702 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10160912 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10386494 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10384702 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB12973DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 15291-66-4
Fórmula molecular C14H22O2
Peso molecular (g/mol) 222.33
Número MDL MFCD00187581
Clave InChI DHIIUPVOLLOORM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5,8-trimethyladamantanecarboxylic acid, maybridge4_000576, 1,3,5-trimethyladamantane-7-carboxylic acid, 3,5,7-trimethyl adamantane-1-carboxylic acid, 1s,3r,5s,7s-3,5,7-trimethyladamantane-1-carboxylic acid, 3r,5s,7s-3,5,7-trimethyladamantane-1-carboxylic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylicacid, 3,5,7-trimethyl, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, 3,5,7-trimethyl
PubChem CID 2802268
Nombre IUPAC ácido 3,5,7-trimetiladamantano-1-carboxílico
SMILES CC12CC3(C)CC(C)(C1)CC(C2)(C3)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5, 7-Trimethyladamantane-1-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.33
Porcentaje de pureza 97%