Learn More
3,5,7-Trihidroxiflavona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339055
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
11339055 100 mg 100 miligramos
11329055 25 mg 25 miligramos
2 options
Código de producto. 11339055
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14223.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 548-83-4 | C15H10O5 | 270.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 548-83-4
Fórmula molecular C15H10O5
Peso molecular (g/mol) 270.24
Número MDL MFCD00006833
Clave InChI VCCRNZQBSJXYJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo galangin, norizalpinin, 3,5,7-trihydroxyflavone, 3,5,7-trihydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 3,5,7-trioh-flavone, unii-142fwe6ecs, 3,5,7-trihydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 4h-1-benzopyran-4-one, 3,5,7-trihydroxy-2-phenyl, flavone, 3,5,7-trihydroxy, 4h-benzopyran-4-one, 3,5,7-trihydroxy-2-phenyl
PubChem CID 5281616
ChEBI CHEBI:5262
Nombre IUPAC 3,5,7-trihidroxi-2-fenilcromen-4-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5,7-Trihydroxyflavone
Punto de fusión 214°C to 216°C
Cantidad 100 mg
Beilstein 272179
Índice Merck 14,4339
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.24
Porcentaje de pureza 97%