Learn More
3,5,7-Trihidroxiflavona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11329055 25 mg 25 miligramos
11339055 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11329055 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14223.MB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 548-83-4 | C15H10O5 | 270.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 548-83-4
Fórmula molecular C15H10O5
Peso molecular (g/mol) 270.24
Número MDL MFCD00006833
Clave InChI VCCRNZQBSJXYJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo galangin, norizalpinin, 3,5,7-trihydroxyflavone, 3,5,7-trihydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 3,5,7-trioh-flavone, unii-142fwe6ecs, 3,5,7-trihydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 4h-1-benzopyran-4-one, 3,5,7-trihydroxy-2-phenyl, flavone, 3,5,7-trihydroxy, 4h-benzopyran-4-one, 3,5,7-trihydroxy-2-phenyl
PubChem CID 5281616
ChEBI CHEBI:5262
Nombre IUPAC 3,5,7-trihidroxi-2-fenilcromen-4-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5,7-Trihydroxyflavone
Punto de fusión 214°C to 216°C
Cantidad 25 mg
Beilstein 272179
Índice Merck 14,4339
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.24
Porcentaje de pureza 97%