Learn More
3',5,7-Trihidroxi-4'-metoxiflavanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11428897 25 g 25 g
11408897 1 g 1 g
11418897 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20528.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 520-33-2 | C16H14O6 | 302.28 g/mol
(±)-Hesperetin is an antioxidant flavonoid. Induces G1-phase cell cycle arrest. Anti-inflammatory. (±)-Hesperetin suppresses NF-κB activation. Reduces cholesterol biosynthesis. Inhibits lipid peroxidation. Neuroprotective against neuronal oxidative damage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (±)-hesperetina es un flavonoide antioxidante. Induce la detención del ciclo celular de fase G1. Antiinflamatorio. La (±)-hesperetina suprime la activación de NF-κB. Reduce la biosíntesis del colesterol. Inhibe la peroxidación de lípidos. Neuroprotector contra el daño oxidativo neuronal.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente), alcalinos diluidos y etanol (50 mg/ml).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 520-33-2
Fórmula molecular C16H14O6
Peso molecular (g/mol) 302.28
Número MDL MFCD00075646
Clave InChI AIONOLUJZLIMTK-AWEZNQCLSA-N
Sinónimo hesperetin, hesperitin, 3',5,7-trihydroxy-4'-methoxyflavanone, hesperin, yso2, cyanidanon 4'-methyl ether 1626, 5,7,3'-trihydroxy-4'-methoxyflavanone, --hesperetin, prestwick_908, unii-q9q3d557f1
PubChem CID 72281
ChEBI CHEBI:28230
Nombre IUPAC (2S)-5,7-dihidroxi-2-(3-hidroxi-4-metoxifenil)-2,3-dihidrocromen-4-ona
SMILES COC1=CC=C(C=C1O)[C@@H]1CC(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',5,7-Trihydroxy-4'-methoxyflavanone
Punto de fusión 227°C to 232°C
Cantidad 25 g
Beilstein 309850
Índice Merck 14,4670
Información de solubilidad Soluble in water (partly),dilute alkalis,and ethanol (50mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.3
Porcentaje de pureza 97%