Learn More
3-{5,7-Dimetilpirazolo[1,5-a]pirimidina-6-il}propanoico, TRC
Código de producto. 30376904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30376904 50 mg
30371982 10 mg
30369437 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30376904 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD50297850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 832135-73-6
Fórmula molecular C11H13N3O2
Peso molecular (g/mol) 219.24
Nombre IUPAC ácido 3-(5,7-dimetilpirazolo[1,5-a]pirimidina-6-il)propanoico
SMILES Cc1nc2ccnn2c(C)c1CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)propanoic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13N3O2/c1-7-9(3-4-11(15)16)8(2)14-10(13-7)5-6-12-14/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.1008