Learn More
3,5,7,8,3',4'-hexahidroxiflavona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gossypetin |
| CAS | 489-35-0 |
| Fórmula molecular | C15 H10 O8 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 3,3',4',5,7,8-Hexahydroxyflavone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10O8/c16-6-2-1-5(3-7(6)17)14-13(22)12(21)10-8(18)4-9(19)11(20)15(10)23-14/h1-4,16-20,22H |
| SMILES | OC1=C(Oc2c(O)c(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3 |
| Nombre IUPAC | 2-(3,4-dihidroxifenil)-3,5,7,8-tetrahidroxi-cromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 318.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.0376 |