Learn More
Ácido 3,5,6-triclorosalicílico, TRC
Código de producto. 30457166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457166 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30457166 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8960455G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5,6-Trichloro-2-Hydroxybenzoic Acid
CAS 40932-60-3
Fórmula molecular C7 H3 Cl3 O3
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,3,5-Trichloro-6-hydroxybenzoic acid, 3,5,6-Trichloro-2-hydroxybenzoic acid, 3,5,6-Trichlorosalicylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H3Cl3O3/c8-2-1-3(9)6(11)4(5(2)10)7(12)13/h1,11H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1c(O)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
Nombre IUPAC Ácido 2,3,5-tricloro-6-hidroxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 241.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.9148