Learn More
Ácido 3,5,6-triclorosalicílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3,5,6-Trichloro-2-Hydroxybenzoic Acid |
| CAS | 40932-60-3 |
| Fórmula molecular | C7 H3 Cl3 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,3,5-Trichloro-6-hydroxybenzoic acid, 3,5,6-Trichloro-2-hydroxybenzoic acid, 3,5,6-Trichlorosalicylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H3Cl3O3/c8-2-1-3(9)6(11)4(5(2)10)7(12)13/h1,11H,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1c(O)c(Cl)cc(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,5-tricloro-6-hidroxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 241.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.9148 |