Learn More
3,5,6-tricloroacenafteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5,6-Trichloroacenaphthene |
| CAS | 15248-00-7 |
| Fórmula molecular | C12H7Cl3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3,5,6-Trichloro-1,2-dihydroacenaphthylene, 3,5,6-Trichloroacenaphthene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H7Cl3/c13-8-4-2-6-1-3-7-9(14)5-10(15)12(8)11(6)7/h2,4-5H,1,3H2 |
| SMILES | Clc1cc(Cl)c2c(Cl)ccc3CCc1c23 |
| Nombre IUPAC | 3,5,6-tricloro-1,2-dihidroacenaftileno |
| Peso molecular (g/mol) | 257.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.9613 |