Learn More
Ácido 3,5,6-tricloro-8-quinolincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5,6-Trichloro-8-quinolinecarboxylic Acid |
| CAS | 1391053-30-7 |
| Fórmula molecular | C10H4Cl3NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3,5,6-Trichloroquinoline-8-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H4Cl3NO2/c11-4-1-5-8(13)7(12)2-6(10(15)16)9(5)14-3-4/h1-3H,(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(Cl)c(Cl)c2cc(Cl)cnc12 |
| Nombre IUPAC | ácido 3,5,6-tricloroquinolina-8-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 276.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.9308 |