Learn More
Ácido 3,5,6-tricloro-4-hidroxi-2-picolínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5,6-Trichloro-4-hydroxy-2-picolinic Acid |
| CAS | 26449-73-0 |
| Fórmula molecular | C6 H2 Cl3 N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3,5,6-Trichloro-4-hydroxy-2-pyridinecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H2Cl3NO3/c7-1-3(6(12)13)10-5(9)2(8)4(1)11/h(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1nc(Cl)c(Cl)c(O)c1Cl |
| Nombre IUPAC | ácido 3,5,6-tricloro-4-hidroxipiridina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 242.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.91 |