Learn More
3,5,6-Tricloro-2-piridinol, TRC
Código de producto. 30135847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135847 5 g 5 g
30134373 1 g 1 g
17951075 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135847 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7738605G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6515-38-4
Fórmula molecular C5 H2 Cl3 N O
Peso molecular (g/mol) 198.43
Sinónimo 3,5,6-Trichloro-2-pyridinol, 2(1H)-Pyridinone, 3,5,6-trichloro-, 2(1H)-Pyridone, 3,5,6-trichloro- (8CI), 2-Pyridinol, 3,5,6-trichloro- (7CI), 3,5,6-Trichloro-2(1H)-pyridinone, 2,3,5-Trichloro-6-hydroxypyridine, 2-Hydroxy-3,5,6-trichloropyridine, 2-Hydroxyl-3,5,6-trichloropyridine, 3,5,6-Trichloro-1H-pyridin-2-one, 3,5,6-Trichloro-2-hydroxypyridine, 3,5,6-Trichloropyridine-2-ol, TCP
Nombre IUPAC 3,5,6-tricloropiridina-2-ol
SMILES Oc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5,6-Trichloro-2-pyridinol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H2Cl3NO/c6-2-1-3(7)5(10)9-4(2)8/h1H,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.9202