Learn More
Sal sódica de 3,5,6-tricloro-2-piridinol beta-D-glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5,6-Trichloro-2-pyridinol Glucuronide |
| CAS | 58997-12-9 |
| Fórmula molecular | C11 H10 Cl3 N O7 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3,5,6-Trichloro-2-pyridinol beta-D-Glucuronide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10Cl3NO7/c12-2-1-3(13)9(15-8(2)14)22-11-6(18)4(16)5(17)7(21-11)10(19)20/h1,4-7,11,16-18H,(H,19,20)/t4-,5-,6+,7-,11-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](Oc2nc(Cl)c(Cl)cc2Cl)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(3,5,6-tricloropiridin-2-il)oxioxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 374.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.9523 |